Learn More
naproxeno, MP Biomedicals
Código de producto. 11481721 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11481721 1 g
11411731 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481721 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219024701
CAS 22204-53-1
Fórmula molecular C14H14O3
Peso molecular (g/mol) 230.263
Clave InChI CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Sinónimo naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
PubChem CID 156391
ChEBI CHEBI:7476
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico
SMILES CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Especificaciones
Cantidad 1 g