Learn More
Naproxen, MedChemExpress
Código de producto. 16426298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426298 10 g 10 g
16418887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16426298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15030
MedChemExpress Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen
CAS 22204-53-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14O3
Cantidad 10 g
Sinónimo (S)-Naproxen
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (434.29 mM) ∣H2O : 75 mg/mL (325.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 230.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation