Learn More
Éster isopropílico de naproxeno, Mikromol™
Descripción
Éster isopropílico de naproxeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naproxen Isopropyl Ester |
| CAS | 156967-24-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Naproxen Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Naproxen Isopropyl Ester, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid 1-methylethyl ester, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, 1-methylethyl ester, (S)-, (+)-Naproxen 2-propyl ester, Naproxen isopropyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O3/c1-11(2)20-17(18)12(3)13-5-6-15-10-16(19-4)8-7-14(15)9-13/h5-12H,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(6-metoxinaftaleno-2-il)propanoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |