Learn More
Naproxen etemesil, MedChemExpress
Código de producto. 16470308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470308 5 mg 5 miligramos
16447666 100 mg 100 miligramos
16427848 10 mg 10 miligramos
16413797 50 mg 50 miligramos
16413676 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16470308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19675
MedChemExpress Naproxen etemesil is a lipophilic, non-acidic, inactive prodrug of naproxen that is hydrolysed to pharmacologically active Naproxen once absorbed. Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Naproxen etemesil is a lipophilic, non-acidic, inactive prodrug of naproxen that is hydrolysed to pharmacologically active Naproxen once absorbed. Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Specifications
Nombre del producto químico o material Naproxen etemesil
CAS 385800-16-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo LT-NS 001 MX 1094
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (297.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCS(C)(=O)=O)[C@@H](C)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 336.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.4
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation