Learn More
Naproxeno EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30049817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049817 25 mg 25 miligramos
17920776 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049817 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Naproxeno EP Impureza F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester)
CAS 31220-35-6
Nombres de analitos o componentes Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. F (EP), Naproxen Ethyl Ester, Naproxen Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1
Nombre IUPAC (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 258.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1256 g/mol