Learn More
Naproxeno, 99,3%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491721 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11491721 5 g
11401731 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491721 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219024705
CAS 22204-53-1
Fórmula molecular C14H14O3
Peso molecular (g/mol) 230.263
Clave InChI CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Sinónimo naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
PubChem CID 156391
ChEBI CHEBI:7476
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico
SMILES CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.993
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Forma física Powder
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Naproxen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Naproxen