Learn More
Éster de naproxeno 2,3-butilenglicol, Mikromol™
Código de producto. 30049255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049255 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049255 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.220025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster de 2,3-butilenglicol de naproxeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 2714843-39-5
Nombres de analitos o componentes Naproxen 2,3-Butylene Glycol Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Naproxen 2,3-Butylene Glycol Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O4/c1-11(18(20)22-13(3)12(2)19)14-5-6-16-10-17(21-4)8-7-15(16)9-14/h5-13,19H,1-4H3/t11-,12?,13?/m0/s1
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C(C)O
Nombre IUPAC (2S)-2-(6-metoxinaftaleno-2-il)propanoato de 3-hidroxibutan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 302.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1518 g/mol