Learn More
Naproxeno, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30458194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458194 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458194 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMNPR17181LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Naproxeno, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen
CAS 22204-53-1
Nombres de analitos o componentes Naproxen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 O3
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2 S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 230.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0943 g/mol