Learn More
Naproxeno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320128 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320128 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15483500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naproxen
CAS 22204-53-1
Nombres de analitos o componentes Naproxen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, (S)-(+)-Naproxene, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-Naproxen, Apo-Naproxen, Bonyl, CG 3117, Diocodal, Dysmenalgit, Equiproxen, Floginax, Laraflex, Laser, MNPA, Naixan, Napren, Naprium, Naprius, Naprosyn, Naprosyne, Naproxen, Naprux, Naxen, Nycopren, Panoxen, Prexan, Proxen, Proxine, RS 3540, Reuxen, Veradol, Xenar, d-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, d-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (alphaS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (S)-, (+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 230.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0943 g/mol