Learn More
Napropamide, MedChemExpress
Código de producto. 16481138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16481138 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16481138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1972
MedChemExpress Napropamide is a selective systemic amide herbicide used to control a number of annual grasses and broad-leaved weeds.
Napropamide is a selective systemic amide herbicide used to control a number of annual grasses and broad-leaved weeds.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Napropamide
CAS 15299-99-7
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Napropamid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (154.78 mM)
SMILES CC(OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C(N(CC)CC)=O
Peso molecular (g/mol) 271.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.35
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid