Learn More
Napropamida, TRC
Código de producto. 30474839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474839 5 g
30465774 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3787005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15299-99-7
Fórmula molecular C17 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 271.35
Sinónimo Propionamide, N,N-diethyl-2-(1-naphthyloxy)- (8CI), N,N-Diethyl-2-(1-naphthalenyloxy)propanamide, (±)-Devrinol, 2-(α-Naphthoxy)-N,N-diethylpropionamide, Devrinol, N,N-Diethyl-2-(1-naphthalenyloxy)propionamide, N,N-Diethyl-2-(1-naphthyloxy)propanamide, Napropamid, Napropamide, R 7465, Racemic devrinol
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-naftalena-1-iloxipropanamida
SMILES CCN(CC)C(=O)C(C)Oc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Napropamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1572