Learn More
α-naftolftaleína, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15603960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15603960 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15603960 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3342410G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Indicador
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Naphtholphthalein
Punto de fusión 238°C to 240°C
CAS 596-01-0
Fórmula molecular C28H18O4
Número MDL MFCD00036202
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 97816
Clave InChI HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxinaftalen-1-il)-2-benzofurano-1-ona
Peso molecular (g/mol) 418.448
PubChem CID 68993
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.44g/mol
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón
Cantidad 10 g
Forma física Polvo