Learn More
α-naftolbenzión, MP Biomedicals™
Código de producto. 11424981 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11424981 25 g
1 options
Código de producto. 11424981 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215578525
CAS 6948-88-5
Fórmula molecular C27H20O3
Peso molecular (g/mol) 392.454
Clave InChI OUYLDJXFDLBCTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-hydroxy-1-naphthyl phenylmethanol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy-alpha-4-hydroxynaphthyl-alpha-phenylnaphthalene-1-methanol, 4-hydroxy-4-hydroxynaphthalen-1-yl-phenyl-methyl naphthalen-1-ol, bis 4-hydroxynaphthyl phenylmethan-1-ol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene di 1-naphthol, 4,4-alpha-hydroxybenzylidene di-1-naphthol, bis-4-hydroxy-1 naphthyl-phenyl-methanol, 4,4-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy 4-hydroxynaphthalen-1-yl benzyl naphthalen-1-ol
PubChem CID 81382
Nombre IUPAC 4-[hidroxi-(4-hidroxinaftalen-1-il)-fenilmetil]naftalen-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C3=CC=CC=C32)O)(C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Naphtholbenzion
Color Rojo a marrón
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.5
Forma física Powder