Learn More
Naphthol Yellow S, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449896 250 g 250 g
11439896 50 g 50 g
11429896 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20872.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 846-70-8
Fórmula molecular C10H4N2Na2O8S
Peso molecular (g/mol) 358.188
Número MDL MFCD00003958
Clave InChI CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 10316; 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 2724063
ChEBI CHEBI:87219
Nombre IUPAC disodio; 5,7-dinitro-8-oxidonaftaleno-2-sulfonato
SMILES C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)[O-])C(=C(C=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthol Yellow S
Punto de fusión >300°C
Beilstein 2708476
Índice Merck 14,6393
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.2
Cantidad 250 g