Learn More
Naphthol Yellow S, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naphthol Yellow S |
| Punto de fusión | >300°C |
| Beilstein | 2708476 |
| Índice Merck | 14,6393 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.2 |
| Cantidad | 50 g |