Learn More
Naftol Amarillo S Hidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naphthol Yellow S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6N2O8S.2Na/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17;;/h1-4,13H,(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.9484 |