Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nafol verde B
Código de producto. 11453817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453817 100 g 100 g
11443817 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453817 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A18268.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol
It finds its applications as a leather and fur dye and as a biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la tinción de cuero y piel y como tinción biológica.
Solubilidad
Soluble en agua (160 mg/ml a 20 °C), etanol (0,9 mg/ml) y etileno (9 mg/ml).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19381-50-1
Fórmula molecular C30H18FeN3Na3O15S3
Peso molecular (g/mol) 881.474
Número MDL MFCD00003886
Clave InChI VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Acid Green 1; C.I. 10020
PubChem CID 14598749
Nombre IUPAC trisodio; 6-hidroxi-5-nitrosonaftaleno-2-sulfonato; hierro
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthol Green B
Información de solubilidad Soluble in water (160mg/ml at 20°C),ethanol (0.9mg/ml),and ethylene (9mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 878.47
Cantidad 100 g