Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nafol verde B
Código de producto. 10774081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774081 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10667122 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10340454 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774081 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 152931000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19381-50-1
Fórmula molecular C30H18FeN3Na3O15S3
Peso molecular (g/mol) 881.474
Número MDL MFCD00003886
Clave InChI VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Acid Green 1, C.I. 10020
PubChem CID 14598749
Nombre IUPAC trisodio; 6-hidroxi-5-nitrosonaftaleno-2-sulfonato; hierro
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthol Green B
Beilstein 11, 332
Información de solubilidad Solubility in water: 30 mg/mL water. Other solubilities: 0.9 mg/mL ethanol, 9 mg/mL ethylene glycol monomethyl ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 878.47
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino