Learn More
Naftol AS-MX Sal fosfato Sódica, TRC
Código de producto. 30466182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30466182 100 mg
30470912 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN367978100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96189-12-7
Fórmula molecular C19H16NNa2O5P
Peso molecular (g/mol) 415.29
Sinónimo 3-Hydroxy-2-naphtho-2',4'-xylidide Phosphate Disodium Salt, N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(phosphonooxy)-2-naphthalenecarboxamide Disodium Salt
Nombre IUPAC disodio; [3-[(2,4-dimetilfenil)carbamoil]naftaleno-2-il] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(=O)([O-])[O-])c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthol AS-MX Phosphate Disodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18NO5P.2Na/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24;;/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.0561