Learn More
Naphthol AS-LC, TRC
Código de producto. 30136515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136515 10 g 10 g
30137010 25 g 25 g
30003988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN23440010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4273-92-1
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Peso molecular (g/mol) 357.79
Sinónimo N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide, 2-Hydroxy-3-naphthoylamino-2',5'-dimethoxy-4-chloroanilide, 2-Hydroxynaphthalene-3-carboxylic Acid-2',5'-dimethoxy-4'-chlorophenylamidel, Anarthol AS-LC, C.I. 37555, C.I. Azoic Coupling Component 23, Conazoic BC, Dycosthol AS-LC, Kiwa Grounder LC, N-(2',5'-Dimethoxy-4'-chlorophenyl)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide, N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide, NSC 50688, NSC 73118, Naftol AS-LC, Naphtanilide LC, Naphtazol LC, Naphthol AS-LC, Naphthol LC, Naphtol AS-LC, Naphtol AS-LCLL, Sanatol LC;
Nombre IUPAC N-(4-cloro-2,5-dimetoxifenilo)-3-hidroxinaftaleno-2-carboxamida
SMILES COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)c(OC)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthol AS-LC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-24-17-10-15(18(25-2)9-14(17)20)21-19(23)13-7-11-5-3-4-6-12(11)8-16(13)22/h3-10,22H,1-2H3,(H,21,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0768