Learn More
Nafto[2,3-e]pireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naphtho[2,3-e]pyrene |
| CAS | 193-09-9 |
| Fórmula molecular | C24H14 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Dibenzo[de,qr]naphthacene, Dibenzo[de,qr]tetracene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H14/c1-2-6-18-14-22-20-10-4-8-16-12-11-15-7-3-9-19(23(15)24(16)20)21(22)13-17(18)5-1/h1-14H |
| SMILES | c1ccc2cc3c4cccc5ccc6cccc(c3cc2c1)c6c45 |
| Peso molecular (g/mol) | 302.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1096 |