Learn More
Ácidos nafténicos, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391441 500 g Frasco de vidrio 500 g
10095660 100 g Frasco de vidrio 100 g
10137143 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10391441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415285000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1338-24-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1338-24-5
Número MDL MFCD00147696
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthenic acids
Nombre de nota pract.
Acidez 230 to 260mg KOH/g
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 140.0°C to 200.0°C
Temperatura de inflamación 149°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 5 stokes max. (25°C)
Forma física Líquido