Learn More
Naftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naphthalene |
| CAS | 91-20-3 |
| Fórmula molecular | C10 H8 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Naphthalene, Albocarbon, Dezodorator, Moth flakes, NSC 37565, Naphthene, Tar camphor, White tar |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H |
| SMILES | c1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | Naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0626 |