Learn More
Naftaleno negro 10 B, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10528440 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10528440 10 g Tarro de cristal 10 GR
1 options
Código de producto. 10528440 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/0211/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 1064-48-8
Color Marrón
pH 9
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C22H14N6Na2O9S2
Número MDL 4017
Cantidad 10 g
Sinónimo amido black 10b, acid black 1, buffalo black nbr, naphthol blue black, parent, aniline blue black, tech, nigrosine water soluble, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo-, sodium salt, 3-4-nitrophenylazo-4-amino-5-oxo-6-2-phenylhydrazono-5,6-dihydro-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Clave InChI HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 616.487
PubChem CID 44134531
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.48g/mol
Forma física Sólido en polvo