Learn More
Cloruro de naftaleno-2-sulfonilo, TRC
Código de producto. 30466933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466933 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30466933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN307526100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-sulfonyl Chloride
CAS 93-11-8
Fórmula molecular C10H7ClO2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Naphthalenylsulfonyl Chloride, 2-Naphthylsulfonyl Chloride, NSC 133893, Naphthalene-2-sulfonic Acid Chloridebeta-Naphthalenesulfochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC cloruro de naftaleno-2-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 226.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9855