Learn More
Cloruro de naftaleno-2sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412908 25 g 25 g
11422908 100 g 100 g
11432908 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16872.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-11-8 | C10H7ClO2S | 226.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-11-8
Fórmula molecular C10H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 226.67
Número MDL MFCD00004087
Clave InChI OPECTNGATDYLSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthalenesulfonyl chloride, 2-naphthylsulfonyl chloride, beta-naphthalenesulfonyl chloride, naphthalene-2-sulfonic acid chloride, .beta.-naphthalenesulfochloride, naphthalene-2-sulphonyl chloride, 2-naphthalenesulfonylchloride, 2-naphthalenylsulfonyl chloride, 2-naphthalene sulfonyl chloride, .beta.-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 7125
Nombre IUPAC cloruro de naftaleno-2-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-sulfonyl chloride
Punto de fusión 74°C to 78°C
Punto de ebullición 200°C to 202°C (13 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 641898
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.68
Porcentaje de pureza 97%