Learn More
Naftaleno-2-sulfonohidrazida, TRC
Código de producto. 30408878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408878 100 mg -
30428651 500 mg 500 miligramos
30417694 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN756615100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10151-46-9
Fórmula molecular C10 H10 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 222.264
Sinónimo (Naphthalen-2-yl)sulfonyl Hydrazine, (beta-Naphthylsulfonyl)hydrazine, 2-Naphthalenesulfonyl Hydrazide, 2-Naphthylsulfonyl Hydrazide2-Naphthylsulfonyl Hydrazine
Nombre IUPAC Naftaleno-2-sulfonohidrazida
SMILES NNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-sulfonohydrazide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O2S/c11-12-15(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.046