Learn More
Ácido naftaleno2-sulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical
Código de producto. 10294100 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10294100 25 g Jarra para polvos de plástico 25 GR
1 options
Código de producto. 10294100 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/0216/46
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
CAS 532-02-5
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C10H7NaO3S
Número MDL MFCD00064186
Sinónimo sodium 2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulfonate, 2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, unii-r5f0ctd2oj, sodium-2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-6-sulfonate, 2-naphthalene sulfonic acid sodium salt, sodium beta-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulphonate
Clave InChI YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Nombre IUPAC sodio;naftaleno-2-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 230.21
PubChem CID 23661868
Formula Weight (peso de la fórmula) 230,22g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.