Learn More
Sal sódica de ácido naftaleno-2-sulfónico, 98 %, puede contener hasta un 10 % de sales inorgánicas y agua residuales, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444374 250 g 250 g
11434374 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444374 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13066.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 532-02-5 | C10H7NaO3S | 230.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-02-5
Fórmula molecular C10H7NaO3S
Peso molecular (g/mol) 230.21
Número MDL MFCD00064186
Clave InChI YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulfonate, 2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, unii-r5f0ctd2oj, sodium-2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-6-sulfonate, 2-naphthalene sulfonic acid sodium salt, sodium beta-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulphonate
PubChem CID 23661868
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-sulfonic acid sodium salt
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un 10 % de sales inorgánicas y agua residuales
Cantidad 250 g
Beilstein 3659024
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC sodio;naftaleno-2-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.22
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt