Learn More
Hidrato de ácido naftaleno-2-sulfónico, TRC
Código de producto. 30475005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475005 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30475005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37850310G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthylsulfonic Acid
CAS 120-18-3
Fórmula molecular C10 H8 O3 S
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 208.234
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.019
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.