Learn More
Hidrato de ácido naftaleno-2-sulfónico, TRC
Código de producto. 30473124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473124 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30473124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3785035G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthylsulfonic Acid
CAS 120-18-3
Fórmula molecular C10 H8 O3 S
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 208.234
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.019