Learn More
Hidrato de ácido naftaleno-2-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Naphthylsulfonic Acid |
| CAS | 120-18-3 |
| Fórmula molecular | C10 H8 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | ácido naftaleno-2-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 208.234 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.019 |