Learn More
Hidrato de ácido naftaleno-2-sulfónico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455503 250 g 250 g
11445503 50 g 50 g
11435503 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13445.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 76530-12-6 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76530-12-6
Fórmula molecular C10H8O3S
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD00149271
Clave InChI KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
PubChem CID 20499058
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2-sulfónico; hidrato
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-sulfonic acid hydrate
Cantidad 250 g
Número UN UN2585
Índice Merck 14,6377
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 94%