Learn More
Hidrato de ácido naftaleno-2-sulfónico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445503 50 g 50 g
11455503 250 g 250 g
11435503 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13445.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 76530-12-6 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76530-12-6
Fórmula molecular C10H8O3S
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD00149271
Clave InChI KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
PubChem CID 20499058
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2-sulfónico; hidrato
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-sulfonic acid hydrate
Cantidad 50 g
Número UN UN2585
Índice Merck 14,6377
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 94%