Learn More
Ácido naftaleno-2sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Naphthalene-2-sulfonic acid is used in making direct dyes, reactive des and employed as dye and agrochemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido naftaleno-2-sulfónico se utiliza en la fabricación de tintes directos y reactivos y se emplea como colorante e intermedio agroquímico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naphthalene-2-sulfonic acid |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2585 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.23 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Naphthalene-2-sulfonic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid