Learn More
Ácido naftaleno-2sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413208 100 g 100 g
15423208 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56685.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-18-3 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Naphthalene-2-sulfonic acid is used in making direct dyes, reactive des and employed as dye and agrochemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido naftaleno-2-sulfónico se utiliza en la fabricación de tintes directos y reactivos y se emplea como colorante e intermedio agroquímico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-18-3
Fórmula molecular C10H8O3S
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD00004089
Clave InChI KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthalenesulfonic acid, beta-naphthylsulfonic acid, beta-naphthalenesulfonic acid, naphthalene-2-sulphonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova, 2-naphthalene sulfonic acid, unii-o9s4k2s25e, 2-naphthylsulfonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova czech, 2-naphthalenesulfonic acid, monohydrate
PubChem CID 8420
ChEBI CHEBI:44229
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2-sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-sulfonic acid
Cantidad 100 g
Número UN UN2585
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Naphthalene-2-sulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid