Learn More
Naftaleno-2-carboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338135 2 g 2 g
11348135 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08391.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2243-82-5 | C11H9NO | 171.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-82-5
Fórmula molecular C11H9NO
Peso molecular (g/mol) 171.199
Número MDL MFCD00016812
Clave InChI JVXXKQIRGQDWOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthamide, 2-naphthalenecarboxamide, naphthalene-2-carboxylic acid amide, 2naphthylamide, beta-naphthamide, beta-naphthylamide, isonaphthoic amide, .beta.-naphthamid, 2-naphthamide #, .beta.-naphthamide
PubChem CID 75245
Nombre IUPAC naftaleno-2-carboxamida
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-carboxamide
Punto de fusión 193°C to 197°C
Cantidad 2 g
Beilstein 1101108
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 98%