Learn More
Naftaleno-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352276 25 g 25 g
11342276 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03704.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 613-46-7 | C11H7N | 153.184 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-46-7
Fórmula molecular C11H7N
Peso molecular (g/mol) 153.184
Número MDL MFCD00016807
Clave InChI AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthonitrile, 2-cyanonaphthalene, 2-naphthalenecarbonitrile, 2-cyanonaphthylene, 2-naphthalenenitrile, beta-cyanonaphthalene, beta-naphthonitrile, .beta.-naphthonitrile, naphthalene-2-carbonitrile, 2-naphthylcyanide
PubChem CID 11944
Nombre IUPAC naftaleno-2-carbonitrilo
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-carbonitrile
Punto de fusión 63°C to 67°C
Punto de ebullición 156°C to 158°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 1363868
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 97%