Learn More
Ácido naftaleno-2,7-disulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naphthalene-2,7-disulfonic Acid |
| CAS | 92-41-1 |
| Fórmula molecular | C10 H8 O6 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Naphthalene-2,7-disulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-3-1-7-2-4-10(18(14,15)16)6-8(7)5-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2ccc(cc2c1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido naftaleno-2,7-disulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 288.297 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.976 |