Learn More
Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid |
| Punto de fusión | >300°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2051257 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.19 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |