Learn More
Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462898 5 g 5 g
11472898 25 g 25 g
11482898 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16868.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1141-38-4 | C12H8O4 | 216.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1141-38-4
Fórmula molecular C12H8O4
Peso molecular (g/mol) 216.192
Número MDL MFCD00004105
Clave InChI RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-naphthalic acid, 2,6-dicarboxynaphthalene, unii-k3c4dyz29o, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, k3c4dyz29o, dsstox_cid_9211, acmc-2099kj, d06kmp, dsstox_rid_78711
PubChem CID 14357
ChEBI CHEBI:44460
Nombre IUPAC ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)C=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2051257
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.19
Porcentaje de pureza ≥98%