Learn More
Naftaleno-2,3-dicarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30475276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475276 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30475276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN356000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde
CAS 7149-49-7
Fórmula molecular C12 H8 O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
SMILES O=Cc1cc2ccccc2cc1C=O
Nombre IUPAC naftaleno-2,3-dicarbaldehído
Peso molecular (g/mol) 184.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0524