Learn More
Ácido Naftaleno-1-sulfónico (grado técnico), TRC
Código de producto. 30134324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134324 50 g 50 g
30006123 5 g 5 g
30012241 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37850050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-47-2
Fórmula molecular C10H8O3S
Peso molecular (g/mol) 208.23
Sinónimo 1-Naphthylsulfonic Acid, 1-Naphthalenesulfonic Acid, 1-Naphthalenesulfonic acid, 1-Naphthylsulfonic acid, 1-Sulfonaphthalene, HT 907, α-Naphthalenesulfonic acid
Nombre IUPAC Ácido naftaleno-1-sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1-sulfonic Acid (Technical Grade)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0194