Learn More
Sal sódica del ácido naftaleno-1-sulfónico, 99 % (peso en seco), <2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420677 5 g 5 g
11430677 25 g 25 g
11440677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22488.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 130-14-3 | C10H7NaO3S | 230.213 g/mol
Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt is used as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It is also used to prepare naphthalene-1-sulfonyl chloride by reaction with phosphorousoxy chloride. Further, it is used as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido naftaleno-1-sulfónico se utiliza como reactivo de detección para investigar el comportamiento de retención del complejo cobre(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazaciclopentadecano en cromatografía líquida de alta resolución de pares iónicos. También se utiliza para preparar cloruro de naftaleno-1-sulfonilo por reacción con el oxicloruro fosforoso. Además, se utiliza como fase líquida estacionaria para la resolución de isómeros de diclorofenol por cromatografía de gases.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-14-3
Fórmula molecular C10H7NaO3S
Peso molecular (g/mol) 230.213
Número MDL MFCD00064964
Clave InChI HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-1-sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, unii-mai7v3c3pn, sodium naphthalenesulphonate, sodium naphthalene sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, alpha salt, sodium alpha-naphthalenesulfonate, mai7v3c3pn
PubChem CID 23661867
Nombre IUPAC sodio; naftaleno-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt
Punto de fusión 299°C to 301°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <2 %
Cantidad 5 g
Beilstein 3639038
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.22
Porcentaje de pureza 99%