Learn More
Hidrato de ácido naftaleno-1-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400427 10 g 10 g
11410427 50 g 50 g
11420427 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21782.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6036-48-2 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6036-48-2
Fórmula molecular C10H8O3S
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD00003987
Clave InChI PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene-1-sulfonic acid dihydrate, 1-naphthalenesulfonic acid dihydrate, naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 71431272
Nombre IUPAC ácido naftaleno-1sulfónico; dihidrato
SMILES OS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
Punto de fusión 89°C to 91°C (dried)
Cantidad 10 g
Número UN UN2585
Índice Merck 14,6376
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%