Learn More
Naftaleno-1-d1, CDN
Código de producto. 30314816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30314816 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314816 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND01171G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphtalene-1-D
CAS 875-62-7
Fórmula molecular C10 D H7
Cantidad 1 g
Sinónimo Naphthalene-1-d (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1-Deuterionaphthalene, 1-Deuteronaphthalene, Naphtalene-1-D, Naphthalene-1-d
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i5D
SMILES [2 H]c1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-deuterionaftaleno
Peso molecular (g/mol) 129.177
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.069 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity