Learn More
Naftaleno-1-carbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333556 5 g 5 g
11343556 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14498.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-53-3 | C11H7N | 153.184 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-53-3
Fórmula molecular C11H7N
Peso molecular (g/mol) 153.184
Número MDL MFCD00003866
Clave InChI YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd
PubChem CID 6846
Nombre IUPAC naftaleno-1-carbonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1-carbonitrile
Punto de fusión 33°C to 38°C
Punto de ebullición 299°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 971255
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 95%