Learn More
Ácido naftaleno-1,4-dicarboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319106 100 g 100 g
11309106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20249.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 605-70-9 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-70-9
Fórmula molecular C12H8O4
Peso molecular (g/mol) 216.19
Número MDL MFCD00014312
Clave InChI ABMFBCRYHDZLRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-naphthalenedicarboxylic acid, 1,4-naphthalenedicarboxylicacid, 1,4-naphthalicacid, 1,4-naphthalic acid, pubchem21317, acmc-1b0c7, ksc357a6b, naphthalene-1,4-dicarboxylicacid, naphthalene-1,4-dicarboxlic acid, naphthaline-1,4-dicarboxylic acid
PubChem CID 69065
Nombre IUPAC ácido naftaleno-1,4-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
Punto de fusión 321°C to 325°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2051255
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.19
Porcentaje de pureza ≥98%