Learn More
Naftaleno-1,4-dicarbonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389096 25 g 25 g
11379096 5 g 5 g
11399096 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20248.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3029-30-9 | C12H6N2 | 178.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3029-30-9
Fórmula molecular C12H6N2
Peso molecular (g/mol) 178.194
Número MDL MFCD03093626
Clave InChI BENSWQOUPJQWMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dicyanonaphthalene, 1,4-naphthalenedicarbonitrile, 1,4-dicyanonahthalene, acmc-209heb, ghl.pd_mitscher_leg0.246
PubChem CID 76414
Nombre IUPAC naftaleno-1,4-dicarbonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=CC=C(C2=C1)C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1,4-dicarbonitrile
Punto de fusión 208°C to 212°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1870226
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza ≥98%