Learn More
Ácido naftaleno-1,4-diborónico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naphthalene-1,4-diboronic Acid |
| CAS | 22871-75-6 |
| Fórmula molecular | C10H10B2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | B,B'-(1,4-Naphthalenediyl)bis-boronic Acid, 1,4-Naphthalenediboronic Acid, 1,4-Naphthalenediylbis-boronic Acid, [4-(Dihydroxyboranyl)naphthalen-1-yl]boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10B2O4/c13-11(14)9-5-6-10(12(15)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,13-16H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(B(O)O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido (4-borononaftaleno-1-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0765 |